Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose Gel Loading Dye (6X, glycerol-baseret)
Mængde:
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Beskrivelse
Agarosegelladningsfarvestof (6X), alkalisk anvendes til DNA-gelanalyse i alkalisk tilstand. Det bruges i agarosegelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Agarose gel loading farvestof (6X), alkalisk bruges i DNA gel analyse i alkalisk tilstand. Det bruges i agarosegelelektroforese.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Noter
0,25% bromphenolblåt, 0,25% xylencyanol FF og 40% glycerol
Agarose gel loading farvestof (6X), alkalisk bruges i DNA gel analyse i alkalisk tilstand. Det bruges i agarosegelelektroforese.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Noter
0,25% bromphenolblåt, 0,25% xylencyanol FF og 40% glycerol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose gel loading dye |
| Navn note | glycerol based |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 6X |
| Mængde | 50 ml |
| MDL nummer | MFCD00675058 |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water. |