Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose Gel Loading Dye (6X, Ficoll-baseret)
Mængde:
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose gel loading dye |
| Navn note | Ficoll based |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Koncentration | 6X |
| Mængde | 10 ml |
| MDL nummer | MFCD00675058 |