Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Artikelnummer. p-7042330
Mængde:
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
Artikelnummer. 15464579
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62157.AB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Agarosegelladningsfarvestof (6X), alkalisk anvendes til DNA-gelanalyse i alkalisk tilstand. Det bruges i agarosegelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Agarose gel loading farvestof (6X), alkalisk bruges i DNA gel analyse i alkalisk tilstand. Det bruges i agarosegelelektroforese.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Noter
300 mM natriumhydroxid, 6 mM EDTA, 0,25 % bromcresol grøn, 0,25 % xylencyanol FF og 18 % Ficoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose gel loading dye
Navn note alkaline
Fysisk form Væske
Koncentration 6X
Mængde 10 ml
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide, 1,3-Benzenedisulfonicacid, glycine