Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, elektroforesekvalitet
Artikelnummer. p-7057508
50 g, 50g
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. 15427889
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66501.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 9012-36-6
Standard agarose velegnet til de fleste generelle anvendelser. God gelstyrke og klarhed. Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer og i kromatografiske separationer ved enten at perle agarosen eller tværbinde den.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Standard
agarose velegnet til de fleste generelle applikationer. God gelstyrke og klarhed. Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer og i kromatografiske separationer ved enten at perle agarosen eller tværbinde den.
Opløselighed
Opløseligt i vand (10g/L).
Bemærkninger
Gelstyrke (1,5 % w/v):> 1120 g/cm^2; Geleringstemperatur: 36-39 °C; EEO:< 0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Farve Hvid
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic; Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water(10g/L).
Grad Elektroforese
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW22L537 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/10/2025 ArtikelnummerJ66501.30, J66501.18
PartinummerW22L538 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/10/2025 ArtikelnummerJ66501.30, J66501.18
PartinummerU29L524 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/09/2025 ArtikelnummerJ66501.30, J66501.18
PartinummerT19L524 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/08/2025 ArtikelnummerJ66501.30, J66501.18
PartinummerT19L525 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/08/2025 ArtikelnummerJ66501.30, J66501.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Agarose, elektroforesekvalitet >