Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, elektroforesekvalitet
Artikelnummer. 15437889
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437889 250 g -
15427889 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437889 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66501.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3537.37 DKK
    3182.65 DKK / 250g
    Spare 354.72 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9012-36-6
Standard agarose velegnet til de fleste generelle anvendelser. God gelstyrke og klarhed. Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer og i kromatografiske separationer ved enten at perle agarosen eller tværbinde den.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Standard
agarose velegnet til de fleste generelle applikationer. God gelstyrke og klarhed. Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer og i kromatografiske separationer ved enten at perle agarosen eller tværbinde den.
Opløselighed
Opløseligt i vand (10g/L).
Bemærkninger
Gelstyrke (1,5 % w/v):> 1120 g/cm^2; Geleringstemperatur: 36-39 °C; EEO:< 0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 87 °C til 89 °C
Farve Hvid
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroskopisk; Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10g/L).
Grad Elektroforese