Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose D1-LE, molekylærbiologisk kvalitet
Artikelnummer. 11397019
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397019 100 g 100g
11387019 25 g 25g
11307029 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397019 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H26855.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2208.30 DKK
    1826.65 DKK / 100g
    Spare 381.65 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9012-36-6
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade bruges til molekylærbiologiske anvendelser. Det fungerer som mediet til elektroforetisk adskillelse i analytisk skala i agarosegelelektroforese. Det er velegnet til analytisk og præparativ nukleinsyreelektroforese, blotting og proteinelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade bruges til molekylærbiologiske applikationer. Det fungerer som mediet til elektroforetisk adskillelse i analytisk skala i agarosegelelektroforese. Det er velegnet til analytisk og præparativ nukleinsyreelektroforese, blotting og proteinelektroforese.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Fugtfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose D1-LE
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Grad Molekylær biologi