Få mere at vide
Agarose (bredt adskillelsesområde for DNA/RNA/genetisk analysegrad), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-24102
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10688973
Brand: Fisher BioReagents BP1356100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Agarose (bredt adskillelsesområde for DNA/RNA/genetisk analysegrad)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Molekylær formel C12H18O9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note Broad Separation Range for DNA/RNA (500bp to 25kb)
Fysisk form Pulver/faststof
Farve Fløde
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Elektroendosmose (EEO) 0.15 max.
Geleringstemperatur 34.5° to 37.5°C
Gel styrke 1200g/cm2min.
Emballage Poly flaske
Renhedsgrad noter DNase- and RNase-Free
Formel vægt 306.12
Grad Genetisk Analyse