Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, for biokemi, rent pulver (Mr = - 0,17)
Artikelnummer. 10472825 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10472825 100 g Glasflaske 100g
10154860 25 g Glasflaske 25g
10380304 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10472825 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 239021000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9012-36-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note Rent pulver (Mr = - 0,17), For biokemi
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 100 g
Elektroendosmose (EEO) 0,16 til 0,19 (-Hr)
Geleringstemperatur 34,5° til 37,5 °C (1,5% sol)
Gel styrke >2000g/cm2 (1,5% gel)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: uopløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Grad Biokemisk