Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose Beads 6% B-CL (Tværbundet)
Artikelnummer. 15405317
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405317 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 15405317 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H32568.AU
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62610-50-8
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 62610-50-8
Flammepunkt 38 °C (100 °F)
Kogepunkt 100 °C
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Type Agarose perle
Mængde 1000 mL