Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose Beads 4% B-CL (Tværbundet)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 61970-08-9 |
| Flammepunkt | 38 °C (100 °F) |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Type | Agarose perle |
| Mængde | 1000 mL |
| Molekylær formel | C18H19N5O |
| InChI nøgle | CQZVJEKKNHOFNB-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CC(C)C(CO)NC1=NN2C(C=C1)=NC=C2C1=CC=C(C=C1)C#N |
| IUPAC navn | 4-{6-[(1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)amino]imidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl}benzonitrile |
| Vis mere |