Få mere at vide
Melford Agarose 3:1
Mængde:
100 g
500 g
Beskrivelse
Molekylærbiologi klasse.
Molekylærbiologi karakter. For DNA/RNA-fragmenter 150-1500bp. Enestående gelstyrke. DNase/RNase fri.
Gel styrke:≥ 1400 g/cm 2
Geleringstemperatur (4%): 32,5-38 °C
Smeltetemperatur (4%):≤ 90 °C
Fugtindhold:≤ 10,0 %
Sulfat:≤ 0,15 %
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose 3:1 |
| CAS | 9012-36-6 |
| Mængde | 500 g |
| Renhedsgrad noter | Molecular Biology |