Få mere at vide
MP Biomedicals™ Agarose
Artikelnummer. 11416960 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416960 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11416960 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11AGAL0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1857.11 DKK / 50g
    Spare 92.89 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Agarose, lavt smeltepunkt, molekylærbiologi, hvidt pulver
  • Agarose lavt smeltepunkt er en mellemsmeltende og geleringspunkt agarose, som udviser overlegne sigteegenskaber.
  • Det anbefales til analytiske geler af DNA-fragmenter under 1000 bp og er ideel til små DNA-fragmenter ned til 20 bp kan separeres på 6 % geler.
  • Det løser fragmenter, der afviger i størrelse med kun 2 bp.
  • Dens anvendelse undgår behovet for PAGE Southern og Northern overførsler kan opnås effektivt fra dem i koncentrationer op til 2%.
  • DNA-fragmenter kan oprenses med høj effektivitet fra disse agarosegeler op til 4% ved at bruge enten et oprensningskit eller et elektroelueringssystem.
Tekniske data
CAS 9012-36-6
Farve Hvid
Form Pulver
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese og blotting; Nukleinsyre isolering og oprensning; Nukleinsyreelektroforese; Nukleinsyresekventering
Smeltetemperatur <67 °C (1,5 % gel)
Mængde 50 g
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Produkttype Agarosegel