Få mere at vide
Melford Agarose
Artikelnummer. 30017984
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017984 500 g
30017982 1 kg
30017981 100 g
30017983 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30017984 Leverandør Melford Leverandørnr. A20090500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Molekylær Biologi Grade Agarose.
Molekylær Biologi Grade Agarose. Høj renhed til forberedende og analytisk elektroforese af nukleinsyrer≥ 1000 bp. Danner en fast gel ved lav koncentration. Produktet er RNase/DNase-frit.
Gelstyrke, 1%:≥ 1200 g/cm 2
Gelstyrke, 1,5 %:≥ 2700 g/cm 2
Gelpunkt: 35 °C til 37 °C
Smeltepunkt: 87 °C til 89 °C
EEO: 0,09 til 0,12
Sulfat:≥ 0,03 %
Tab ved tørring:< 10 %
DNA-binding: Ingen påvist
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
CAS 9012-36-6
Mængde 500 g
Grad Molekylær biologi