Få mere at vide
Melford Agarose
Beskrivelse
Molekylær Biologi Grade Agarose.
Molekylær Biologi Grade Agarose. Høj renhed til forberedende og analytisk elektroforese af nukleinsyrer≥ 1000 bp. Danner en fast gel ved lav koncentration. Produktet er RNase/DNase-frit.
Gelstyrke, 1%:≥ 1200 g/cm 2
Gelstyrke, 1,5 %:≥ 2700 g/cm 2
Gelpunkt: 35 °C til 37 °C
Smeltepunkt: 87 °C til 89 °C
EEO: 0,09 til 0,12
Sulfat:≥ 0,03 %
Tab ved tørring:< 10 %
DNA-binding: Ingen påvist
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose |
| CAS | 9012-36-6 |
| Mængde | 1 kg |
| Grad | Molekylær biologi |