Få mere at vide
Agaricinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agaric acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20(25)26)22(29,21(27)28)17-19(23)24/h18,29H,2-17H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28) |
| Formel vægt | 416.2774 |
| Procent renhed | >95% |