missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Agaricinic Acid, TRC

Artikelnummer. 30009793
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009793 100 mg
30006755 500 mg
30010397 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA425628100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 666-99-9
Molekylær formel C22 H40 O7
Molekylvægt (g/mol) 416.55
Synonym Agaric acid (6CI), 2-Hydroxy-1,2,3-nonadecanetricarboxylic acid, Agaricic acid, Agaricin, Agaricinic acid, Laricic acid, NSC 60429, NSC 65690, α-Cetylcitric acid
IUPAC navn 2-hydroxynonadecane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Agaric acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H40O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20(25)26)22(29,21(27)28)17-19(23)24/h18,29H,2-17H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
Formel vægt 416.2774
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.