Få mere at vide
Thermo Scientific™ Agarase (0,5 U/μ L)
Artikelnummer. 10374770 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 enheder
Pakningsstørrelse:
100 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10374770 100 enheder 100 enheder
1 options
Artikelnummer. 10374770 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EO0461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00 DKK
    823.65 DKK / Pakke med 100
    Spare 156.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fordøjer specifikt agarosepolysaccharidkernen, som muliggør skånsom, men effektiv genvinding af DNA- eller RNA-fragmenter fra agarose med lavt smeltepunkt.
Agarase fordøjer specifikt agarosepolysaccharidkernen til neoagaro-oligosaccharider. Agarase muliggør skånsom, men effektiv genvinding af DNA- eller RNA-fragmenter fra agarose med lavt smeltepunkt. De genvundne nukleinsyrer kan anvendes direkte til amplifikation, kloning, sekventering osv.
Højdepunkter
  • Skånsom - genvinder intakt DNA og RNA
  • Høje genvindingsudbytter -> 90% af start-DNA'et genvundet efter ekstraktion
  • Ideel til både lange (> 30 kb) og korte (< 100 bp) DNA-fragmenter
  • Aktiv i TAE- og TBE -elektroforesebuffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Koncentration 0,5 U/μl
Til brug med (applikation) Real-time kvantitativ PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (rt-pcr), pcr, kloning, cDNA-bibliotekskonstruktion, sekventering, in vitro-transkription, nukleasebeskyttelsesassays, mærke af nukleinsyrer
Mængde 100 enheder