Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Agar Technical No.2
Artikelnummer. 15562141
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15562141 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15562141 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LP0012B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxoid Agar Technical (Agar No. 2) is a general-purpose bacteriological-grade agar.
A technical grade agar which conforms to the specifications of the U.S. Pharmacopoeia and A.P.H.A. Suitable for applications where clarity and compatibility are not of prime importance. It is of high gel strength and will give a firm gel 1.2% w/v.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Agar
Fyld vægt 500 g
Mængde 500 g