Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agar, ren, pulver
Artikelnummer. p-4258662 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10782453
Brand: Thermo Scientific Chemicals 400402500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Til brug i biologiske dyrkningsmedier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Agar
Emballagetype Glasflaske
Mængde 250 g