Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agar, ren, pulver
Artikelnummer. 10782453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10782453 250 g 250g
10048991 1 kg 1kg
10465872 5 kg 5kg
11946991 25 kg 25kg
10589462 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10782453 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 400402500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Til brug i biologiske dyrkningsmedier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Agar
Emballagetype Glasflaske
Mængde 250 g