Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agar pulver
Artikelnummer. 11489632
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489632 500 g 500g
11479632 100 g -
11499632 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489632 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10752.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1559.72 DKK
    1403.65 DKK / 500g
    Spare 156.07 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9002-18-0 | C14H24O9 | 336,337 g/mol
Agar er det mest egnede størkningsmiddel til videnskabelige anvendelser, der kræver inkubationstemperaturer tættere på menneskets kropstemperatur. Agar bruges som medium i bakteriologi og plantebiologi, aftryksmateriale i tandpleje, biogødning i økologisk landbrug og saltbroer i elektrokemi. Det kan bruges til at måle mikroorganismens motilitet og mobilitet på grund af den porøse natur af gelformen af et agar- eller agarosemedium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Agar er det mest egnede størkningsmiddel til videnskabelige anvendelser, der kræver inkubationstemperaturer tættere på menneskets kropstemperatur. Agar bruges som medium i bakteriologi og plantebiologi, aftryksmateriale i tandpleje, biogødning i økologisk landbrug og saltbroer i elektrokemi. Det kan bruges til at måle mikroorganismens motilitet og mobilitet på grund af den porøse natur af gelformen af et agar- eller agarosemedium.
Opløselighed Opløseligt i vand ved temperaturer
mellem 95 0 C og 100 0 C. Uopløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Langvarig udsættelse for høje temperaturer kan nedbryde agarpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-18-0
Molekylær formel C14H24O9
Molekylvægt (g/mol) 336.337
MDL nummer MFCD00081288
InChI nøgle GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Synonym agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diol
PubChem CID 71571511
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxan-3,5-diol
SMIL CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agar
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved temperaturer mellem 950C og 1000C. Uopløselig i koldt vand.