Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agar, plantecellekultur testet
Artikelnummer. p-7076526
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11342699
Brand: Thermo Scientific Chemicals H26724.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som medie i bakteriologi og plantebiologi, aftryksmateriale i tandpleje, biogødning i økologisk jordbrug og saltbroer i elektrokemi. Det kan bruges til at måle mikroorganismens motilitet og mobilitet på grund af den porøse natur af gelformen af et agar- eller agarosemedium.
Agar er det mest egnede størkningsmiddel til videnskabelige anvendelser, der kræver inkubationstemperaturer tættere på menneskets kropstemperatur. Agar bruges som medium i bakteriologi og plantebiologi, aftryksmateriale i tandpleje, biogødning i økologisk landbrug og saltbroer i elektrokemi. Det kan bruges til at måle mikroorganismens motilitet og mobilitet på grund af den porøse natur af gelformen af et agar- eller agarosemedium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Plastflaske
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk; Fugt følsom