Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agar, plantecellekultur testet
Artikelnummer. 11352699
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352699 500 g 500g
11342699 100 g 100g
11332699 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352699 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H26724.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2761.24 DKK
    2484.65 DKK / 500g
    Spare 276.59 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Anvendes som medie i bakteriologi og plantebiologi, aftryksmateriale i tandpleje, biogødning i økologisk jordbrug og saltbroer i elektrokemi. Det kan bruges til at måle mikroorganismens motilitet og mobilitet på grund af den porøse natur af gelformen af et agar- eller agarosemedium.
Agar er det mest egnede størkningsmiddel til videnskabelige anvendelser, der kræver inkubationstemperaturer tættere på menneskets kropstemperatur. Agar bruges som medium i bakteriologi og plantebiologi, aftryksmateriale i tandpleje, biogødning i økologisk landbrug og saltbroer i elektrokemi. Det kan bruges til at måle mikroorganismens motilitet og mobilitet på grund af den porøse natur af gelformen af et agar- eller agarosemedium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Plastflaske
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk; Fugt følsom