Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agar, plantecellekultur testet
Beskrivelse
Agar er det mest egnede størkningsmiddel til videnskabelige anvendelser, der kræver inkubationstemperaturer tættere på menneskets kropstemperatur. Agar bruges som medium i bakteriologi og plantebiologi, aftryksmateriale i tandpleje, biogødning i økologisk landbrug og saltbroer i elektrokemi. Det kan bruges til at måle mikroorganismens motilitet og mobilitet på grund af den porøse natur af gelformen af et agar- eller agarosemedium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Emballagetype | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Fugt følsom |