Få mere at vide
MP Biomedicals™ Agar, Bakteriologisk Grad
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
Beskrivelse
- Fra rødalge Rhodophyceae
- Bakteriologisk Grad
- Hvid til lysegul
- 100 mesh pulver
- CAS: 9002-18-0
- EC nr. 232-658-1
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Råhvid |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Grad | Bakteriologisk |
| Produkttype | Agar |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til fremstilling af faste dyrkningsmedier til mikrobiologisk og bakteriologisk anvendelse |
| Mængde | 100 g |
| Arter | Rødalge Rhodophyceae |