Få mere at vide
MP Biomedicals™ Agar, Bakteriologisk Grad
Artikelnummer. 11476642 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
Artikelnummer. 11476642
Brand: MP Biomedicals™ 0215017890
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specielt oprenset til brug ved fremstilling af faste dyrkningsmedier til mikrobiologiske og bakteriologiske anvendelser.
  • Fra rødalge Rhodophyceae
  • Bakteriologisk Grad
  • Hvid til lysegul
  • 100 mesh pulver
  • CAS: 9002-18-0
  • EC nr. 232-658-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500 g
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: agar micro biology reagent