Få mere at vide
MP Biomedicals™ Agar, Bakteriologisk Grad
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
Beskrivelse
- From Red alga Rhodophyceae
- Bacteriological Grade
- White to light yellow
- 100 mesh powder
- CAS: 9002-18-0
- EC No. 232-658-1
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Off-white |
| Indhold og opbevaring | 15°C to 30°C |
| Form | Powder |
| Grad | Bacteriological |
| Til brug med (applikation) | Used for preparing solid culture media for microbiological and bacteriological application |
| Mængde | 250 g |
| Arter | Red Alga Rhodophyceae |