Få mere at vide
MP Biomedicals™ Agar, Bakteriologisk Grad
Artikelnummer. 11456642 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
Artikelnummer. 11456642
Brand: MP Biomedicals™ 0215017880
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specielt oprenset til brug ved fremstilling af faste dyrkningsmedier til mikrobiologiske og bakteriologiske anvendelser.
  • Fra rødalge Rhodophyceae
  • Bakteriologisk Grad
  • Hvid til lysegul
  • 100 mesh pulver
  • CAS: 9002-18-0
  • EC nr. 232-658-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Råhvid
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Pulver
Grad Bakteriologisk
Produkttype Agar
Til brug med (applikation) Anvendes til fremstilling af faste dyrkningsmedier til mikrobiologisk og bakteriologisk anvendelse
Mængde 100 g
Arter Rødalge Rhodophyceae