Få mere at vide
Terumo™ Agani™ Sikkerhedsnål
Nålemåler:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Længde (metrisk):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Farve:
Blå
Brown
Brun
Fløde
Grå
Grøn
Gul
Orange
Pink (Pink)
Sort
Beskrivelse
- De Agani™ Sikkerhedsinjektionsnåle, når de er udstyret med en standard luer slip eller luer lock sprøjte, er beregnet til aspiration og injektion af væsker til medicinske formål.
- Efter at have trukket nålen ud af kroppen, kan det påsatte nålesikkerhedsskjold aktiveres for at dække nålen umiddelbart efter brug for at minimere risikoen for et utilsigtet nålestik.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Grå |
| Nålemåler | 27 G |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 13 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Nej |
| Sterilitet | Steril |