Få mere at vide
AG490, MedChemExpress
Artikelnummer. 16425686
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16425686 100 mg
16411157 50 mg
16404908 10 mg
16401026 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16425686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12000
MedChemExpress AG490 (Tyrphostin AG490) is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits EGFR, Stat-3 and JAK2/3.
AG490 (Tyrphostin AG490) is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits EGFR, Stat-3 and JAK2/3.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AG490
CAS 133550-30-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14N2O3
Mængde 100 mg
Synonym Tyrphostin AG490 Tyrphostin B42
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.89 mM)
SMIL O=C(NCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2.[(E)]
Molekylvægt (g/mol) 294.3
Formel vægt 294.3
Procent renhed 98.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease