Få mere at vide
AG14361, MedChemExpress
Beskrivelse
AG14361 is a potent PARP-1 inhibitor, with a Ki of IC50s are 29 nM and 14 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AG14361 |
| CAS | 328543-09-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20N4O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (156.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMIL | O=C1NCCN2C3=C1C=CC=C3N=C2C4=CC=C(C=C4)CN(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.39 |
| Formel vægt | 320.39 |
| Vis mere |