Få mere at vide
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Artikelnummer. p-200113486
Brydningsindeks:
1.33659
1.34401
1.34782
1.34968
1.35171
1.35568
Artikelnummer. 30484478
Brand: Xylem 90501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Calibration fluid for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Calibration Fluid
Brydningsindeks 1.33659
Til brug med (udstyr) Refractometer