Få mere at vide
Xylem AG Refraktometer Kalibreringsvæske 5 x 5 ML (UKAS/NIST)
Artikelnummer. 30484460
Skift visning
Brydningsindeks:
1.33659
1.34401
1.34782
1.34968
1.35171
1.35568
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brydningsindeks
30484460 1.35171
30484478 1.33659
30484477 1.34401
30484445 1.34782
30484475 1.34968
30484466 1.35568
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30484460 Leverandør Xylem Leverandørnr. 90507
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Kalibreringsvæske til kalibrering af refraktometre.
  • Kalibreringsvæske
  • For refraktometre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kalibreringsvæske
Brydningsindeks 1.35171
Til brug med (udstyr) Refraktometre