Få mere at vide
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Beskrivelse
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Calibration Fluid |
| Brydningsindeks | 1.34782 |
| Til brug med (udstyr) | Refractometer |