Få mere at vide
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 20 x 5 mL (UKAS/NIST)
Brydningsindeks:
1.33659
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35093
1.35171
1.35568
1.39986
Beskrivelse
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Calibration Fluid |
| Brydningsindeks | 1.34968 |
| Til brug med (udstyr) | Refractometer |