Få mere at vide
LNI Swissgas AG OFCAS 35 PLUS
Artikelnummer. 17802209 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Type:
Kompressor
Artikelnummer. Type
17802209 Kompressor
1 options
Artikelnummer. 17802209 Leverandør LNI Swissgas Leverandørnr. 6920.96.035
Kompressor med integreret tørretumbler.
  • Kompressor 35 L/min ved 7 bar, 230 V plus med tørretumbler integreret.
Tekniske data
Type Kompressor