Få mere at vide
Hach Lange™ AG/AGCL referenceelektrode
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | XR300 |
| Reference elektrolyt | Ag/AgCl |
| Temperaturområde (metrisk). | -10 °C til +60 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |