Få mere at vide
AG 555, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476736
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16476736 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16476736 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15336
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress AG 555 (Tyrphostin AG 555), a potent antiretroviral drug, is a potent and selective inhibitor of EGFR and blocks Cdk2 activation.
AG 555 (Tyrphostin AG 555), a potent antiretroviral drug, is a potent and selective inhibitor of EGFR and blocks Cdk2 activation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AG 555
CAS 133550-34-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18N2O3
Mængde 100 mg
Synonym Tyrphostin AG 555
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (310.21 mM)
SMIL O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2
Molekylvægt (g/mol) 322.36
Formel vægt 322.36
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease