Få mere at vide
AG-490, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AG-490 |
| CAS | 134036-52-5 |
| Molekylær formel | C17 H14 N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AG 490 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8- |
| SMIL | Oc1ccc(\C=C(\C#N)/C(=O)NCc2ccccc2)cc1O |
| IUPAC navn | (Z)-N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.3 |
| Formel vægt | 294.1004 |