Få mere at vide
STEMCELL Technologies AG-490
Artikelnummer. 17190142
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
17190142 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17190142 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 72932
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tyrosine kinase inhibitor; Inhibits EGFR, HER2, JAK2, JAK3, and STAT5a/b
  • AG-490 is a member of the tyrphostin family of small molecule inhibitors of tyrosine kinases including EGFR (Gazit et al.), HER2 (Gazit et al.), JAK2 (Burger et al.), JAK3 (Brown et al.), and STAT5a/b (Wang et al.) with IC50 values of 0.1, 13.5, 11 and 12 μM, respectively
  • AG-490 does not inhibit LCK, LYN, BTK, SYK, or SRC tyrosine kinases (Meydan et al.)
Tekniske data
CAS 133550-30-8
Synonym Tyrphostin AG-490
Mængde 10 mg
Molekylær formel C17H14N2O3
Renhed ≥98%