Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AG 205
Beskrivelse
AG 205 is a progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand. Inhibits cell cycle progression and cell viability in cancer cell lines. Inhibits progesterone induced cytosolic Ca2+ increases in GnRH neurons in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone |
| CAS | 442656-02-2 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C22H23ClN6OS |
| Formel vægt | Observed MW: 454.98 |