Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AG 205
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18014312
Mængde:
5 mg
25 mg
Artikelnummer. 18014312
Brand: Tocris Bioscience™ 6242/5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand
AG 205 is a progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand. Inhibits cell cycle progression and cell viability in cancer cell lines. Inhibits progesterone induced cytosolic Ca2+ increases in GnRH neurons in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone
CAS 442656-02-2
Analyseprocentområde >98%
Mængde 5 mg
Molekylær formel C22H23ClN6OS
Formel vægt Observed MW: 454.98