Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AG 1478 hydrochloride
Beskrivelse
Potent and selective inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase (IC50 values 3 nM for EGFR and > 100 μM for ErbB2 and PDGFR). Inhibits proliferation of NCI-H2170 NSCLC cells in vitro (IC50 = 1 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AG 1478 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 352.22 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.215 |