missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AG-1295, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dimethyl-2-phenyl-quinoxaline |
| CAS | 71897-07-9 |
| Molekylær formel | C16H14N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-6,7-dimethylquinoxaline, 6,7-Dimethyl-2-phenylquinoxaline, AG 1295, NSC 380341, Tyrphostin AG 1295, AG-1295 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2/c1-11-8-14-15(9-12(11)2)18-16(10-17-14)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc2ncc(nc2cc1C)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 6,7-dimethyl-2-phenylquinoxaline |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.3 |
| Formel vægt | 234.1157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?