Få mere at vide
Aftin-4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473066
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473066 25 mg -
16465306 100 mg -
16434418 10 mg -
16410737 50 mg 50mg
16467137 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473066 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111267
MedChemExpress Aftin-4 is an Amyloid-β42 (Aβ42) inducer.
Aftin-4 is an Amyloid-β42 (Aβ42) inducer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aftin-4
CAS 866893-90-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H28N6O
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (271.39 mM)
SMIL CC[C@@H](NC1=NC(N(C)CC2=CC=CC=C2)=C3N=CN(C(C)C)C3=N1)CO
Molekylvægt (g/mol) 368.48
Formel vægt 368.48
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration