Beskrivelse
- Fås i forskellige lysstyrker.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fotoluminescerende Anti-slip Strips - Aluminium Høj intensitet |
| Dimensioner (L x B) | 0.80 m x 30 mm |
| Til brug med (applikation) | Udgangs- og retningsskilte |
| Længde (engelsk) | 2.6 ft. |
| Længde (metrisk) | 0.8 m |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 °F til +230 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +110 °C |
| Tykkelse | 0.6 mm |
| Bredde (engelsk) | 1,18 tommer. |
| Vis mere |