Få mere at vide
Afoxolaner 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327405
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327405 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327405 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10047600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Afoxolaner
CAS 1093861-60-9
Analyt- eller komponentnavne Afoxolaner
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C26 H17 Cl F9 N3 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-[5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]-1-naphthalenecarboxamide, 4-[5-(3-chloro-5-trifluoromethylphenyl)-5-trifluoromethyl-4,5-dihydro-isoxazol-3-yl]-naphthalene-1-carboxylic acid [(2,2,2-trifluoroethylcarbamoyl)-methyl]-amide, Afoxolaner, Nexgard
InChI formel InChI=1S/C26H17ClF9N3O3/c27-15-8-13(7-14(9-15)25(31,32)33)23(26(34,35)36)10-20(39-42-23)18-5-6-19(17-4-2-1-3-16(17)18)22(41)37-11-21(40)38-12-24(28,29)30/h1-9H,10-12H2,(H,37,41)(H,38,40)
SMIL FC(F)(F)CNC(=O)CNC(=O)c1ccc(C2=NOC(C2)(c3cc(Cl)cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4ccccc14
IUPAC navn 4-[5-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2-oxazol-3-yl]-N-[2-oxo-2-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethyl]naphthalene-1-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 625.87
Mængde 1 ml
Formel vægt 625.0815 g/mol