Få mere at vide
Afoxolaner 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Afoxolaner |
| CAS | 1093861-60-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Afoxolaner |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C26 H17 Cl F9 N3 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4-[5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]-1-naphthalenecarboxamide, 4-[5-(3-chloro-5-trifluoromethylphenyl)-5-trifluoromethyl-4,5-dihydro-isoxazol-3-yl]-naphthalene-1-carboxylic acid [(2,2,2-trifluoroethylcarbamoyl)-methyl]-amide, Afoxolaner, Nexgard |
| InChI formel | InChI=1S/C26H17ClF9N3O3/c27-15-8-13(7-14(9-15)25(31,32)33)23(26(34,35)36)10-20(39-42-23)18-5-6-19(17-4-2-1-3-16(17)18)22(41)37-11-21(40)38-12-24(28,29)30/h1-9H,10-12H2,(H,37,41)(H,38,40) |
| SMIL | FC(F)(F)CNC(=O)CNC(=O)c1ccc(C2=NOC(C2)(c3cc(Cl)cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4ccccc14 |
| Vis mere |