Få mere at vide
AFN-1252, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463227
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463227 50 mg
16457208 10 mg
16449737 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16463227 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16911
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress AFN-1252(Debio 1452) is a potent inhibitor of enoyl-acyl carrier protein reductase (FabI), inhibited all clinical isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis at concentrations of ≤0.12 μg/ml.
AFN-1252(Debio 1452) is a potent inhibitor of enoyl-acyl carrier protein reductase (FabI), inhibited all clinical isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis at concentrations of ≤0.12 μg/ml.
Specifications
Kemisk navn eller materiale AFN-1252
Fysisk form Solid
CAS 620175-39-5
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21N3O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym API-1252 Debio 1452
Opløselighedsinformation DMSO : 5.8 mg/mL (15.45 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N(C)CC1=C(C)C2=CC=CC=C2O1)/C=C/C(C=C3CC4)=CNC3=NC4=O
Molekylvægt (g/mol) 375.42
Formel vægt 375.42
Procent renhed 99.13%