Få mere at vide
Novus Biologicals™ AFM Primer
Artikelnummer. 18296681 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Artikelnummer. Mængde
18296681 0.5 mL
1 options
Artikelnummer. 18296681 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP171653
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mængde 0.5 mL
Til brug med (applikation) ChIP
Type Primer