missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aflatoxin M1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aflatoxin M1 |
| CAS | 6795-23-9 |
| Molekylær formel | C17 H12 O7 |
| Mængde | 0.25 mg |
| Synonym | 1-Cyclopentene-1-carboxylic acid, 2-(3a,8a-dihydro-3a,4-dihydroxy-6-methoxyfuro[2,3-b]benzofuran-5-yl)-5-oxo-, δ-lactone (7CI), Cyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-9a-hydroxy-4-methoxy-, (6aR-cis)- (8CI), (6aR,9aR)-2,3,6a,9a-Tetrahydro-9a-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione, AFM1, Aflatoxin M1 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1 |
| SMIL | COc1cc2O[C@H]3OC=C[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14 |
| IUPAC navn | (3R,7R)-3-hydroxy-11-methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaene-16,18-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.27 |
| Formel vægt | 328.0583 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?